Läs mer
2-(4-Bromophenyl)-2-propanol, 97%
Produktkod. 15472339
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15472339 250 mg 250mg
15462339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15472339 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64919.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2077-19-2 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det är en läkemedelsintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det är en läkemedelsintermediär.
Löslighet Något lösligt i vatten (1,4
g/L) (25 C)°
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2077-19-2
Molekylformel C9H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 215.09
MDL-nummer MFCD11870096
InChI-nyckel AOGYBHJTXLXRSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenyl propan-2-ol, 2-4-bromophenyl-2-propanol, acmc-209fdx, 2-4-bromophenyl propan-2-o1, 2-4-bromophenyl-propan-2-ol, 2-4-bromo-phenyl propan-2-ol, 2-4-bromo-phenyl-propan-2-ol, p-bromo-alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol, 4-bromo-alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol
PubChem CID 12681920
IUPAC-namn 2-(4-bromfenyl)propan-2-ol
LEDER CC(C)(O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Bromophenyl)-2-propanol
Smältpunkt 40°C to 45°C
Färg Vitt
Densitet 1.356 g/mL
Kokpunkt 75°C to 85°C (0.1 mmHg)
Brytningsindex 1.552
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1935066
Löslighetsinformation Slightly soluble in water (1.4g/L) (25°C)
Formel vikt 215.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.