Läs mer
2-(4-bromfenyl)-5-metyl-1,3,4-oxadiazol, Thermo Scientific™
Produktkod. 11366845
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11366845 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 11366845 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61710DE
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1, 3, 4-oxadiazole
CAS 41421-03-8
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H7BrN2O
MDL-nummer MFCD00491620
Kvantitet 5 g
Synonym 2-4-bromophenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-4-bromophenyl-5-methyl, 2-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,3,4 oxadiazole, 2-4-bromophenyl-5-methyl-1,3,4 oxadiazole, 2-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,3,4 oxadiazo le
InChI-nyckel PQSCYRJMPVYVKU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NN=C(O1)C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC-namn 2-(4-bromfenyl)-5-metyl-1,3,4-oxadiazol
Molekylvikt (g/mol) 239.07
PubChem CID 540693
Formel vikt 239.07
Procent renhet 97%