missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(4-Bromophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 98+%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7044913
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342666 1 g 1g
11352666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11342666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08701.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 21510-43-0
Molekylformel C14H9BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 301.14
MDL-nummer MFCD00050997
InChI-nyckel CNLVYZSUMYQALH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88931
IUPAC-namn 2-(4-bromophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
LEDER BrC1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(O1)C1=CC=CC=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(4-Bromophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
Smältpunkt 167°C to 172°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 204891
Synonym 2-4-bromophenyl-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-4-bromophenyl-5-phenyl, 5-4-bromophenyl-2-phenyl-1,3,4-oxadiazole, acmc-1cq4f, cambridge id 5570574, 1,3,4-oxadiazole,2-4-bromophenyl-5-phenyl, 2-4-bromo-phenyl-5-phenyl-1,3,4 oxadiazo le
Formel vikt 301.14
Procent renhet ≥98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.