Läs mer
2-(4-Bromofenyl)etanol, 98 %
Produktkod. 11498116
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498116 25 g 25g
11478116 1 g 1g
11488116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14143.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
CAS: 4654-39-1 | C8H9BrO | 201,063 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4654-39-1
Molekylformel C8H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 201.063
MDL-nummer MFCD00002897
InChI-nyckel PMOSJSPFNDUAFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenyl ethanol, 4-bromophenethyl alcohol, p-bromophenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-bromo, 2-4-bromophenyl ethan-1-ol, 2-4-bromo-phenyl-ethanol, 2-4-bromophenyl ethyl alcohol, 2-p-bromophenyl ethanol, phenethyl alcohol, p-bromo, 4-bromobenzene ethanol
PubChem CID 72851
IUPAC-namn 2-(4-bromfenyl)etanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CCO)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Bromophenyl)ethanol
Densitet 1.436
Kokpunkt 106°C to 108°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.573
Kvantitet 25 g
Beilstein 2079929
Formel vikt 201.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.