Läs mer
2-(4-Bromophenyl)ethylamine, 98%
Produktkod. 15440539
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440539 5 g 5g
15450539 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63706.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 73918-56-6 | C8H11BrN | 201.09 g/mol
4-Bromfenetylamin användes vid syntesen av pyrazinoisokinolinderivat och N-2-(4-bromfenyl)etylkloracetamid. Det användes också vid syntes av alkylarylaminosufider med användning av elementärt svavel och olika halogenider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Bromfenetylamin användes vid syntes av pyrazinoisokinolinderivat och N-2-(4-bromofenyl)etylkloracetamid. Det användes också vid syntes av alkylarylaminosufider med användning av elementärt svavel och olika halogenider.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73918-56-6
Molekylformel C8H11BrN
Molekylvikt (g/mol) 201.09
MDL-nummer MFCD00008189
InChI-nyckel ZSZCXAOQVBEPME-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-bromophenethylamine, 2-4-bromophenyl ethylamine, 2-4-bromophenyl ethanamine, p-bromophenethylamine, 2-4-bromo-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-bromo, 2-4-bromophenyl ethan-1-amine, 4-bromophenylethylamine, 4-bromobenzeneethanamine, 1-amino-2-4-bromophenyl ethane
PubChem CID 533915
LEDER [NH3+]CCC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Bromophenyl)ethylamine
Färg Färglös
Densitet 1.290 g/mL
Kokpunkt 63°C to 72°C (0.2 mmHg)
Flampunkt 113°C (235°F)
Brytningsindex 1.574
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn 2-(4-bromfenyl)etanamin
Formel vikt 200.08
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.