Läs mer
2-(4-bromfenyl)furan,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10709595
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10709595 250 mg 250mg
10431134 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10709595 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34410CB
Kemiska identifierare
CAS 14297-34-8
Molekylformel C10H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 223.069
MDL-nummer MFCD07775614
InChI-nyckel FBIKSVALROQWIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenyl furan, 2-4-bromophenyl-furan, pubchem2039, 2 4-bromophenyl furan, 2-p-bromophenyl furan, 4-bromo-2-furyl benzene, furan, 2-4-bromophenyl
PubChem CID 11276114
IUPAC-namn 2-(4-bromfenyl)furan
LEDER C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Bromophenyl)furan
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 223.07
Procent renhet 97%