missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Butanesultone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Butanesultone |
| CAS | 1121-03-5 |
| Molekylformel | C4 H8 O3 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Methyl-1,2λ6-oxathiolane-2,2-dione, 3-Methyloxathiolane 2,2-dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3S/c1-4-2-3-7-8(4,5)6/h4H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | O=S1(=O)OCCC1C |
| IUPAC-namn | 3-methyloxathiolane 2,2-dioxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.169 |
| Formel vikt | 136.019 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?