Läs mer
2-(4-Butoxyphenyl)acetic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2-(4-Butoxyphenyl)acetic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Butoxyphenyl)acetic Acid |
| CAS | 4547-57-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(4-Butoxyphenyl)acetic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H16 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(4-Butoxyphenyl)acetic Acid, Bufexamac Imp. A (EP), Bufexamac Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-8-15-11-6-4-10(5-7-11)9-12(13)14/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | CCCCOc1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-butoxyphenyl)acetic acid |
| Visa mer |