Läs mer
2-(4-klor-1H-pyrazol-1-yl)etanol, TRC
Produktkod. 30334165
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30334165 500 mg
1 options
Produktkod. 30334165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB418708500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
CAS 1003992-83-3
Molekylformel C5H7N2OCl
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H7ClN2O/c6-5-3-7-8(4-5)1-2-9/h3-4,9H,1-2H2
LEDER OCCn1cc(Cl)cn1
IUPAC-namn 2-(4-kloropyrazol-1-yl)etanol
Molekylvikt (g/mol) 146.57
Formel vikt 146.0247