missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-Chloro-2-fluoro-5-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-(trifluoromethyl)-3(2H)-pyridazinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Chloro-2-fluoro-5-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-(trifluoromethyl)-3(2H)-pyridazinone |
| CAS | 188489-05-6 |
| Molekylformel | C12H7ClF4N2O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7ClF4N2O2/c1-5-6(12(15,16)17)4-18-19(11(5)21)9-3-10(20)7(13)2-8(9)14/h2-4,20H,1H3 |
| LEDER | CC1=C(C=NN(C1=O)c2cc(O)c(Cl)cc2F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-(4-chloro-2-fluoro-5-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridazin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.64 |
| Formel vikt | 322.0132 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?