Läs mer
2-(4-klor-2-fluorfenyl)acetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10049391
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10049391 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10049391 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM10105DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetonitrile
CAS 75279-53-7
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H5ClFN
MDL-nummer MFCD01312758
Kvantitet 1 g
Synonym 4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-chlorobenzyl cyanide, 4-chloro-2-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 4-chloro-2-fluoro-phenyl acetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, pubchem4296, ksc494e1b
InChI-nyckel RTQOANCZEAIDEZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CC#N
IUPAC-namn 2-(4-klor-2-fluorfenyl)acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 169.583
PubChem CID 2736569
Formel vikt 169.59
Procent renhet 97%