Läs mer
2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)amino]benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)amino]benzoic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClN2O4/c14-8-5-6-11(12(7-8)16(19)20)15-10-4-2-1-3-9(10)13(17)18/h1-7,15H,(H,17,18) |
| Formel vikt | 292.0251 |