Läs mer
2-(4-kloro-3-nitrobenzoyl) bensoesyra, 98 %
Produktkod. 11490154
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490154 50 g 50g
11400164 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490154 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13605.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 85-54-1 | C14H8ClNO5 | 305,67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-54-1
Molekylformel C14H8ClNO5
Molekylvikt (g/mol) 305.67
MDL-nummer MFCD00007082
InChI-nyckel RITAQDHCJBLSSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chloro-3-nitrobenzoyl benzoic acid, benzoic acid, 2-4-chloro-3-nitrobenzoyl, 3'-nitro-4'-chlorobenzoylbenzoic acid, benzoic acid, o-4-chloro-3-nitrobenzoyl, 2-4-chloro-3-nitrophenyl carbonyl benzoic acid, acmc-209q6m, ksc496o4t, o-4-chloro-3-nitrobenzoyl benzoic acid, 2-4-chloro-3-nitro-benzoyl benzoic acid, 2-4'-chloro-3'-nitrobenzoyl benzoic acid
PubChem CID 66562
IUPAC-namn 2-(4-klor-3-nitrobensoyl)bensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid
Smältpunkt 198 °C till 201 °C
Kvantitet 50 g
Formel vikt 305.68
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.