Läs mer
2-(4-klor-3-nitrobenzoyl) bensoesyra, TRC
Produktkod. 30351358
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30351358 25 g
1 options
Produktkod. 30351358 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36843525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic Acid
CAS 85-54-1
Molekylformel C14H8ClNO5
Kvantitet 25 g
Synonym 2-(3-Nitro-4-chlorobenzoyl)benzoic acid, 2-(4'-Chloro-3'-nitrobenzoyl)benzoic acid, 2-[(4-Chloro-3-nitrophenyl)carbonyl]benzoic acid, 3'-Nitro-4'-chlorobenzoylbenzoic acid, 4-Chloro-3-nitrobenzophenone-2'-carboxylic acid, NSC 15366
InChI formel InChI=1S/C14H8ClNO5/c15-11-6-5-8(7-12(11)16(20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)
LEDER OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-(4-kloro-3-nitrobenzoyl) bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 305.67
Formel vikt 305.0091