Läs mer
2-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Chloro-3-Sulfamoylbenzoyl)Benzoic Acid |
| CAS | 5270-74-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(4-Chloro-3-Sulfamoylbenzoyl)Benzoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H10 Cl N O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Chlortalidone Imp. B (EP), Chlorthalidone USP Related Compound A, Chlorthalidone USP RC A, 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]benzoic acid, o-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoic acid, Chlorthalidone Related Compound A, Chlortalidone Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClNO5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)(H2,16,20,21) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(4-chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoic acid |
| Visa mer |