Läs mer
2-(4-Chloro-3-sulfobenzoyl)-benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Chloro-3-sulfobenzoyl)-benzoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClO6S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(19,20)21)13(16)9-3-1-2-4-10(9)14(17)18/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20,21) |
| Formel vikt | 339.9808 |
| Procent renhet | >95% |