missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(4-Chloro-3-sulfobenzoyl)-benzoic Acid, TRC

Produktkod. 30135170
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135170 100 mg
30133231 250 mg
30009057 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135170 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC427810100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 345930-32-7
Molekylformel C14 H9 Cl O6 S
Molekylvikt (g/mol) 340.74
Synonym Benzoic acid, 2-(4-chloro-3-sulfobenzoyl)-, 2-(4-Chloro-3-sulfobenzoyl)benzoic acid
IUPAC-namn 2-(4-chloro-3-sulfobenzoyl)benzoic acid
LEDER OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(=O)(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(4-Chloro-3-sulfobenzoyl)-benzoic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9ClO6S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(19,20)21)13(16)9-3-1-2-4-10(9)14(17)18/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20,21)
Formel vikt 339.9808
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.