missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine, Mikromol™

Produktkod. 30049723
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049723 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049723 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1135.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
CAS 6318-51-0
Analyt- eller komponentnamn 2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H8 Cl N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethanone, Ketone, p-chlorophenyl 2-pyridyl (6CI,8CI), (4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethanone, 2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine, 2-(p-Chlorobenzoyl)pyridine, NSC 31646, Carbinoxamine Related Compound A (USP), Carbinoxamine Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C12H8ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(15)11-3-1-2-8-14-11/h1-8H
LEDER Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccn2
IUPAC-namn (4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethanone
Molekylvikt (g/mol) 217.65
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 217.0294 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.