Läs mer
2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine |
| CAS | 6318-51-0 |
| Molekylformel | C12 H8 Cl N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethanone, Ketone, p-chlorophenyl 2-pyridyl (6CI,8CI), (4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethanone, 2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine, 2-(p-Chlorobenzoyl)pyridine, NSC 31646, Carbinoxamine Related Compound A (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(15)11-3-1-2-8-14-11/h1-8H |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | (4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.65 |
| Formel vikt | 217.0294 |