missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-Chlorobenzyl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Chlorobenzyl)pyridine |
| CAS | 4350-41-8 |
| Molekylformel | C12H10NCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClN/c13-11-6-4-10(5-7-11)9-12-3-1-2-8-14-12/h1-8H,9H2 |
| LEDER | Clc1ccc(Cc2ccccn2)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[(4-chlorophenyl)methyl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.66 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?