Läs mer
2-[4-(klormetyl)fenyl]-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10396804
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10396804 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10783964 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10396804 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40224CB
Kemiska identifierare
CAS 906352-61-2
Molekylformel C10H8ClNS
Molekylvikt (g/mol) 209.691
MDL-nummer MFCD09064951
InChI-nyckel BFAWMDHRKPPXSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chloromethyl phenyl-1,3-thiazole, 2-4-chloromethyl phenyl thiazole
PubChem CID 24229488
IUPAC-namn 2-[4-(klormetyl)fenyl]-1,3-tiazol
LEDER C1=CC(=CC=C1CCl)C2=NC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 209.7
Procent renhet 97%