Läs mer
2-[4-(klormetyl)fenyl]-5-(trifluormetyl)pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10421704
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10421704 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10561944 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10421704 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53024CB
Kemiska identifierare
CAS 613239-76-2
Molekylformel C13H9ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 271.67
MDL-nummer MFCD09817479
InChI-nyckel JTXHHQDYEHXWPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chloromethyl phenyl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzyl chloride, 2-4-chloromethyl-phenyl 5-trifluoromethyl-pyridine, 2-4-chloromethyl-phenyl-5-trifluoromethyl-pyridine
PubChem CID 22280067
IUPAC-namn 2-[4-(klormetyl)fenyl]-5-(trifluormetyl)pyridin
LEDER FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(CCl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 271.67
Procent renhet 95%