Läs mer
2-[4-(klormetyl)fenyl]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10729215
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10729215 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10652865 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10729215 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56224CB
Kemiska identifierare
CAS 898289-48-0
Molekylformel C11H9ClN2
Molekylvikt (g/mol) 204.657
MDL-nummer MFCD09702381
InChI-nyckel ZYZLFVLHAHBXGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chloromethyl phenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-ylbenzyl chloride, 4-pyrimidin-2-yl benzyl chloride
PubChem CID 24229560
IUPAC-namn 2-[4-(klormetyl)fenyl]pyrimidin
LEDER C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 204.66
Procent renhet 97%