Läs mer
2-[4-(klormetyl)piperidino]pyrimidin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10785822
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10785822 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10677390 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10743522 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10785822 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC20724CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 111247-62-2
Molekylformel C10H14ClN3
Molekylvikt (g/mol) 211.693
InChI-nyckel XEOONRMTEFSPSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chloromethyl piperidin-1-yl pyrimidine, 2-4-chloromethyl piperidino pyrimidine, 2-4-chloromethyl-piperidin-1-yl-pyrimidine, 2-4-chloromethyl piperidyl pyrimidine, 2-4-chloromethylpiperidin-1-yl pyrimidine
PubChem CID 14554091
IUPAC-namn 2-[4-(klormetyl)piperidin-1-yl]pyrimidin
LEDER C1CN(CCC1CCl)C2=NC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-(chloromethyl)piperidino]pyrimidine
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 211.69
Procent renhet 97%