Läs mer
2-(4-klorfenoxi)-2-metylpropannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10354102
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10354102 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10531122 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10354102 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDP00164DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 24889-11-0
Molekylformel C10H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 195.65
MDL-nummer MFCD00203862
InChI-nyckel JENFRDUXBGWJGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropanenitrile, 2-p-chlorophenoxy-2-methyl-propionitrile, 2-p-chloro-phenoxy-2-methyl-propionitrile, propanenitrile,2-4-chlorophenoxy-2-methyl, propanenitrile, 2-4-chlorophenoxy-2-methyl
PubChem CID 2781321
IUPAC-namn 2-(4-klorfenoxi)-2-metylpropannitril
LEDER CC(C)(OC1=CC=C(Cl)C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanenitrile
CAS Min % 97.0
Kvantitet 1 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel ClC6H4OC(CH3)2CN
Formel vikt 195.65
Procent renhet 97%