Läs mer
2-(4-klorfenoxi)-2-metylpropionsyra 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311998
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311998 1 ml
1 options
Produktkod. 30311998 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11484000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid (Clofibric acid)
CAS 882-09-7
Analyt- eller komponentnamn 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid (Clofibric acid)
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C10 H11 Cl O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Propanoic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-2-methyl-, Propionic acid, 2-(p-chlorophenoxy)-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid, (p-Chlorophenoxy)isobutyric acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanic acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)isobutyric acid, 2-[(4-Chlorophenyl)oxy]-2-methylpropionic acid, 4-Chlorophenoxyisobutyric acid, Arteriohom, CPIB, CPIBA, Chlorfibrinic acid, Chlorofibrinic acid, Chlorophibrinic acid, Clofibrate free acid, Clofibric acid, Clofibrilic acid, Clofibrin, Clofibrinic acid, NSC 1149, PCIB, PCPIB, Regadrin, Regulipid, α-(4-Chlorophenoxy)-α-methylpropionic acid, α-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid, α-(p-Chlorophenoxy)isobutyric acid
InChI formel InChI=1S/C10H11ClO3/c1-10(2,9(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
LEDER CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-(4-klorofenoxi)-2-metylpropansyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 214.645
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 214,04 g/mol