Läs mer
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10572591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10572591 250 g Plastic bottle 250g
1 options
Produktkod. 10572591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 189092500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 882-09-7
Molekylformel C10H11ClO3
Molekylvikt (g/mol) 214.65
MDL-nummer MFCD00004192
InChI-nyckel TXCGAZHTZHNUAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym clofibric acid, 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropanoic acid, chlorofibrinic acid, clofibrinic acid, chlorfibrinic acid, clofibrin, chlorophibrinic acid, pcib, 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropionic acid, clofibrate free acid
PubChem CID 2797
ChEBI CHEBI:34648
IUPAC-namn 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid
LEDER CC(C)(C(=O)O)OC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 120.0°C to 123.0°C
Färg Brown to Yellow
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastic bottle
Linjär formel ClC6H4OC(CH3)2CO2H
Kvantitet 250 g
Merck Index 15, 2371
Formel vikt 214.65
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals