Läs mer
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde, 98%
Produktkod. p-7033695
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474870 250 mg 250mg
11484870 1 g 1g
2 options
Produktkod. 11474870
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50847.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 902836-82-2 | C13H8ClFO2 | 250.653 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 902836-82-2
Molekylformel C13H8ClFO2
Molekylvikt (g/mol) 250.653
MDL-nummer MFCD08061024
InChI-nyckel JEPXYNGAXLVUMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenoxy-6-fluorobenzaldehyde, 2-4-chloro-phenoxy-6-fluoro-benzaldehyde, acmc-20aopr
PubChem CID 42553314
IUPAC-namn 2-(4-klorfenoxi)-6-fluorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)OC2=CC=C(C=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 250.66
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.