Läs mer
2-(4-Klorofenoxi)ättiksyra, TRC
Produktkod. 30355992
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30355992 1 g
30352007 50 g
30357029 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30355992 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3749951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-88-3
Molekylformel C8 H7 Cl O3
Molekylvikt (g/mol) 186.59
Synonym Acetic acid, (4-chlorophenoxy)- (9CI), Acetic acid, (p-chlorophenoxy)- (8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)acetic acid, (4-Chlorophenoxy)acetic acid, (p-Chlorophenoxy)acetic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)acetic acid, 4-CPA, BI 12, HP 55, NSC 8769, NSC 9213, P 10, PCPA, Tomatone, Tomatotone, p-CPA
IUPAC-namn 2-(4-klorofenoxi)ättiksyra
LEDER OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenoxyacetic acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Formel vikt 186.0084