Läs mer
2-(4-Chlorophenoxy)aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Chlorophenoxy)aniline |
| CAS | 2770-11-8 |
| Molekylformel | C12 H10 Cl N O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-(4-Chlorophenoxy)benzenamine, o-(p-Chlorophenoxy)aniline, 2-Amino-4'-chlorodiphenyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClNO/c13-9-5-7-10(8-6-9)15-12-4-2-1-3-11(12)14/h1-8H,14H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-(4-chlorophenoxy)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.67 |
| Formel vikt | 219.0451 |