Läs mer
2-(4-Chlorophenoxy)ethanol, 98+%
Produktkod. 11491848
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491848 5 g 5g
11401858 25 g 25g
11411858 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491848 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14508.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 1892-43-9 | C8H9ClO2 | 172.608 g/mol
2-(4-Chlorophenoxy)ethanol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(4-Chlorophenoxy)ethanol is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water 3.1 g/L at 25°C.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1892-43-9
Molekylformel C8H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 172.608
MDL-nummer MFCD00014036
InChI-nyckel GEGSSUSEWOHAFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenoxy ethanol, chlorophetanol, fungisan, ethanol, 2-4-chlorophenoxy, chloro-p-phenoxetol, 2-p-chlorophenoxy ethanol, p-chlorophenyl glycol ether, p-chlorophenyl monoglycol ether, p-chlorfenylmonoglykolether, ethanol, 2-p-chlorophenoxy
PubChem CID 15907
IUPAC-namn 2-(4-chlorophenoxy)ethanol
LEDER C1=CC(=CC=C1OCCO)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chlorophenoxy)ethanol
Smältpunkt 30°C
Kvantitet 5 g
Brytningsindex 1.551
UN-nummer UN2811
Beilstein 1365684
Kokpunkt 135°C to 136°C (6 mmHg)
Löslighetsinformation Soluble in water 3.1g/L @ 25°C.
Formel vikt 172.61
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.