Läs mer
(2-(4-klorfenyl)-1,3-tiazol-4-yl)metanaminhydroklorid, 97 %, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10737885
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10737885 5 g 5g
10196802 250 mg 250mg
10055682 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10737885 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01299DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 690632-35-0
Molekylformel C10H10Cl2N2S
Molekylvikt (g/mol) 261.16
MDL-nummer MFCD05865127
InChI-nyckel PNBZPHKDYJHRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanaminehydrochloride, bestipharma 584-709, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hcl, 2-4-chlorophenyl-4-thiazolyl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, chloride, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hydrochloride, 1-2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 2794737
LEDER Cl.NCC1=CSC(=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-(4-Chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methanamine hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn [2-(4-klorfenyl)-1,3-tiazol-4-yl]metanamin;hydroklorid
Formel vikt 261.18
Procent renhet 97%
Kvalitet Teknisk