Läs mer
2-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanone |
| CAS | 6332-83-8 |
| Molekylformel | C14H11ClO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | -(4-Chlorophenyl)-1-phenyl-1-ethanone, 2-(p-Chlorophenyl)acetophenone, 4-Chlorobenzyl Phenyl Ketone, NSC 38739, p-Chlorobenzyl Phenyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClO/c15-13-8-6-11(7-9-13)10-14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2 |
| LEDER | O=C(CC1=CC=C(C=C1)Cl)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-namn | 2-(4-chlorophenyl)-1-phenylethan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.69 |
| Formel vikt | 230.05 |