Läs mer
2-(4-klorfenyl)-1H-indol-3-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10417252
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10417252 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10417252 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW03034CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chlorophenyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
CAS 1217-83-0
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C15H10ClNO
MDL-nummer MFCD00047160
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-4-chlorophenyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,2-4-chlorophenyl, 2-4-chlorophenyl-3-formyl-indole, 2-4-chlorophenyl indole-3-carbaldehyde, 2-4-chlorophenyl indole-3-carboxaldehyde
InChI-nyckel LISKDSDZIWRRTD-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=CC=C(C=C1)C1=C(C=O)C2=CC=CC=C2N1
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)-lH-indol-3-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 255.70
PubChem CID 2797336
Formel vikt 255.7
Procent renhet 97%