Läs mer
2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31097435
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
31097435 1 g
1 options
Produktkod. 31097435 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD118891g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
CAS 6258-30-6
Molekylformel C10H11ClO2
MDL-nummer MFCD00044814
Kvantitet 1 g
LEDER O=C(O)C(C)(C1=CC=C(Cl)C=C1)C
Molekylvikt (g/mol) 198.65
Procent renhet 98%