missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile, Mikromol™
Beskrivning
2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile |
| CAS | 59242-93-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H14 Cl N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. H (Pharmeuropa), Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity H, Sibutramine Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClN/c1-3-9-14(11-16,10-4-2)12-5-7-13(15)8-6-12/h3-8H,1-2,9-10H2 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C(CC=C)(CC=C)C#N |
| IUPAC-namn | 2-(4-chlorophenyl)-2-prop-2-enylpent-4-enenitrile |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?