Läs mer
2-(4-klorfenyl)-3-oxopropannitril, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10792503
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10792503 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10354732 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10792503 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SPB01054EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 62538-21-0
Molekylformel C9H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 179.60
MDL-nummer MFCD00052669
InChI-nyckel DAEXXSXAEMFPHQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 2-4-chlorophenyl-2-cyanoacetaldehyde, usaf el-67, alpha-formyl-p-chlorophenylacetonitrile, acetonitrile, 2-p-chlorophenyl-2-formyl, benzeneacetonitrile, 4-chloro-.alpha.-formyl, 3-10-00-03025 beilstein handbook reference, 4-chlorophenylcyanoacetaldehyde, benzeneacetonitrile,4-chloro-a-formyl, 2-formyl-2-4-chlorophenyl acetonitrile
PubChem CID 44090
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)-3-oxopropannitril
LEDER ClC1=CC=C(C=C1)C(C=O)C#N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel ClC6H4CH(CN)CHO
Kvantitet 10 g
Formel vikt 179.61
Procent renhet 95%