Läs mer
2-(4-klorofenyl)-4,4-dimetyl-1-cyklohexen-1-karboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30357369
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357369 5 g
30364974 10 g
30365677 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30357369 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5964385G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1228837-05-5
Molekylformel C15H17ClO
Molekylvikt (g/mol) 248.75
Synonym 2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-ene-1-carboxaldehyde, 2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enecarboxaldehyde
IUPAC-namn 2-(4-klorofenyl)-4,4-dimetylcyklohexen-1-karbaldehyd
LEDER CC1(C)CCC(=C(C1)c2ccc(Cl)cc2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H17ClO/c1-15(2)8-7-12(10-17)14(9-15)11-3-5-13(16)6-4-11/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3