Läs mer
2-(4-Chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| CAS | 13623-52-4 |
| Molekylformel | C9H9N2Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-(4-Chlorophenyl)imidazoline, 4,5-Dihydro-2-(4-chlorophenyl)-1H-imidazole, NSC 129258 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-11-5-6-12-9/h1-4H,5-6H2,(H,11,12) |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C2=NCCN2 |
| IUPAC-namn | 2-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.63 |
| Formel vikt | 180.0454 |