missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid |
| CAS | 53242-76-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H11 Cl O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Azelastine Hydrochloride Imp. C (EP), Azelastine Imp. C (EP), 2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid, Azelastine Hydrochloride Impurity C, Azelastine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClO3/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14(17)12-3-1-2-4-13(12)15(18)19/h1-8H,9H2,(H,18,19) |
| LEDER | OC(=O)c1ccccc1C(=O)Cc2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(4-chlorophenyl)acetyl]benzoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?