missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid, TRC

Produktkod. 17953575
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17953575 2.5 g 2.5g
17923475 1 g -
17904265 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17953575 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3754502.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 53242-76-5
Molekylformel C15 H11 Cl O3
Molekylvikt (g/mol) 274.7
Synonym 2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid, Azelastine Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC-namn 2-[2-(4-chlorophenyl)acetyl]benzoic acid
LEDER OC(=O)c1ccccc1C(=O)Cc2ccc(Cl)cc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H11ClO3/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14(17)12-3-1-2-4-13(12)15(18)19/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Formel vikt 274.0397
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.