Läs mer
2-(4-Chlorophenyl)ethylamine, 97%
Produktkod. p-7054694
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 15479568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63081.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 156-41-2 | C8H11ClN | 156.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156-41-2
Molekylformel C8H11ClN
Molekylvikt (g/mol) 156.63
MDL-nummer MFCD00008191
InChI-nyckel SRXFXCKTIGELTI-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethylamine, 2-4-chlorophenyl ethanamine, 2-p-chlorophenyl ethylamine, p-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethan-1-amine, 4-chlorobenzeneethanamine, 2-4-chloro-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-chloro, beta-p-chlorophenyl ethylamine
PubChem CID 67430
IUPAC-namn 2-(4-chlorophenyl)ethanamine
LEDER [NH3+]CCC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Densitet 1.120 g/mL
Kokpunkt 60°C to 65°C (0.1 mmHg)
Flampunkt 106°C (223°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 508247
Formel vikt 155.62
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.