Läs mer
2-(4-klorfenyl)malondialdehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10667591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10667591 2.5 g Glasflaska 2.5g
1 options
Produktkod. 10667591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 425200025
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chlorophenyl)malondialdehyde
Namnnotering 95%
CAS 205676-17-1
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 137 °C till 143 °C
Färg Beige eller vit till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H7ClO2
MDL-nummer MFCD00216505
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-4-chlorophenyl malonaldehyde, 2-4-chlorophenyl propanedial, 2-4-chlorophenyl malondialdehyde, 4-chlorophenyl propane-1,3-dial, 2-4-chlorophenyl malon-dialdehyde, 2-4-chlorophenyl propane-1,3-dione
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: försumbar
InChI-nyckel BPCQPZCKKNFWCF-VMPITWQZSA-N
LEDER O\C=C(/C=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)propandial
Molekylvikt (g/mol) 182.60
PubChem CID 3584386
Formel vikt 182.61
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(4-Chlorophenyl)malondialdehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.