Läs mer
2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 1135085-85-6 |
| Molekylformel | C11H16ClNO . HCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-[(p-Chlorobenzyl)oxy]-N,N-dimethyl-ethylamine Hydrochloride, NSC 47342 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16ClNO.ClH/c1-13(2)7-8-14-9-10-3-5-11(12)6-4-10;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCOCc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.16 |
| Formel vikt | 249.0687 |