missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30350606
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30350606 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30350606 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36469750MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine Hydrochloride
CAS 1135085-85-6
Molekylformel C11H16ClNO . HCl
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-[(p-Chlorobenzyl)oxy]-N,N-dimethyl-ethylamine Hydrochloride, NSC 47342 Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H16ClNO.ClH/c1-13(2)7-8-14-9-10-3-5-11(12)6-4-10;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCOCc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 250.16
Formel vikt 249.0687
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.