Läs mer
2-(4-klorofenyl)propansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Chlorophenyl)propanoic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 184.0291 |