Läs mer
2-(4-klorofenyl)propansyra, TRC
Produktkod. 30365963
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365963 50 mg
30356034 500 mg
30353016 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30365963 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC38182550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 938-95-4
Molekylformel C9H9O2Cl
Molekylvikt (g/mol) 184.62
IUPAC-namn 2-(4-klorofenyl)propansyra
LEDER CC(C(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chlorophenyl)propanoic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Formel vikt 184.0291