Läs mer
2-[(4-klorfenyl)sulfonyl]etantioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10069481
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10069481 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10793663 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10069481 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB01724DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 59865-87-1
Molekylformel C8H8ClNO2S2
Molekylvikt (g/mol) 249.73
MDL-nummer MFCD00052824
InChI-nyckel OGQJCNYNVJXWBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chlorobenzenesulfonyl ethanethioamide, maybridge1_008491, acmc-20ao70, 2-4-chlorophenylsulfonyl thioacetamide, 2-4-chlorophenyl sulfonylethanethioamide, 2-4-chlorophenyl sulfonyl thioacetamide, 4-chlorobenzene-1-sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chloro-benzenesulfonyl-thioacetamide
PubChem CID 2743732
LEDER NC(=S)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]ethanethioamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel ClC6H4SO2CH2CSNH2
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)sulfonyletantioamid
Formel vikt 249.74
Procent renhet 97%