Läs mer
2-[(4-klorfenyl)tio]bensaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10059061
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10059061 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10059061 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM02217DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(4-Chlorophenyl)thio]benzaldehyde
CAS 107572-07-6
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H9ClOS
Linjär formel ClC6H4SC6H4CHO
MDL-nummer MFCD00051766
Kvantitet 1 g
Synonym 2-4-chlorophenylthio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl thio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanyl benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanylbenzaldehyde, benzaldehyde,2-4-chlorophenyl thio, acmc-20aopf, 2-4-chlorophenyl sulphanyl benzaldehyde
InChI-nyckel CQKLAEUCMKGSEQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=O)SC2=CC=C(C=C2)Cl
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)sulfanylbensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 248.724
PubChem CID 2778624
Formel vikt 248.73
Procent renhet 95%