Läs mer
2-(4-Klorofenyltio)bensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11425263
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425263 5 g 5g
11435263 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425263 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12852.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107572-07-6 | C13H9ClOS | 248,724 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107572-07-6
Molekylformel C13H9ClOS
Molekylvikt (g/mol) 248.724
MDL-nummer MFCD00051766
InChI-nyckel CQKLAEUCMKGSEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenylthio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl thio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanyl benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanylbenzaldehyde, benzaldehyde,2-4-chlorophenyl thio, acmc-20aopf, 2-4-chlorophenyl sulphanyl benzaldehyde
PubChem CID 2778624
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)sulfanylbensaldehyd
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=O)SC2=CC=C(C=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde
Smältpunkt 71°C to 74°C
Kokpunkt 102°C to 104°C (14 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 5810711
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 248.72
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.